Learn More
Thermo Scientific™ Unmontierte Komfort-Kits: EPA-Fläschchen mit Verschlusskappen und Septum
Beschreibung
Für eigenständige Wasserentnahme-Anwendungen.
Thermo Scientific™ National Komfort-Kits für EPA-Fläschchen sind für empfindliche Wasserprobenanwendungen vorgesehen.
Jeder Karton enthält in Folie verpackte Fläschchen und separat verpackte Verschlusskappen sowie Septa aus naturfarbenem PTFE/durchsichtigem Silikon in Polybeuteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Amber 40mL vials, PTFE/Silicone septa and cap |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glass |
| Volumen (metrisch) | 40 mL |
| Septum | Silikon/PTFE |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 40 mL |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss mit Septum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Diskrete Wasserprobenahmeanwendungen |
| Zertifizierung/Konformität | EPA |
| Produkttyp | Nicht zusammengesetztes Komfort-Kit |