Learn More
Thermo Scientific™ Unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen
Artikelnummer. 12420258
Click to view available options
Verschlussmaterial:
Phenolharz
Polypropylen
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Septum:
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon (0,75 mil)
Rotes PTFE/weißes Silikon
Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon (60 ml)
Septum aus weißem reinem PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12420258
Marke: Thermo Scientific™ C4015S15
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ihnen stehen verschiedene praktische Fläschchen-Kits mit unmontiertem Schraubgewinde zur Auswahl, die Kappen mit vormontierten Septen enthalten.
Thermo Scientific™ National unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen enthalten Fläschchen und Kappen mit voreingesetzten Septen.
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
  • Kappen mit voreingesetzten Septen sind nicht an Fläschchen angebracht – verpackt in Polybeuteln
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Verschlussfarbe Schwarz
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 4 ml
Septum PTFE/Silikon
Enthält Fläschchen: C4015-S1, Verschluss: C4015-75A
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 4 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 45 mm
Typ Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 13/425 mm
Visa mer Visa mindre
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.