Learn More
Thermo Scientific™ Unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen
Artikelnummer. 12420238
Click to view available options
Verschlussmaterial:
Phenolharz
Polypropylen
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Septum:
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon (0,75 mil)
Rotes PTFE/weißes Silikon
Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon (60 ml)
Septum aus weißem reinem PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12420238
Marke: Thermo Scientific™ C401589AW
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ihnen stehen verschiedene praktische Fläschchen-Kits mit unmontiertem Schraubgewinde zur Auswahl, die Kappen mit vormontierten Septen enthalten.
Thermo Scientific™ National unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen enthalten Fläschchen und Kappen mit voreingesetzten Septen.
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
  • Kappen mit voreingesetzten Septa sind nicht an Fläschchen angebracht – verpackt in Polybeuteln
  • Im Lieferumfang enthalten:
    100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit Septum
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Verschlussfarbe Schwarz
    Beschreibung Komfort-Kit 4 ml I-D Fläschchen mit Teflon-Silikonkappe
    Farbe Bernsteinfarben
    Material Klarglas
    Volumen (metrisch) 4 mL
    Septum Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon (60 ml)
    Enthält Fläschchen C4015-11W; Verschluss C4015-75A
    Anzahl pro Packung 100/Pk.
    Dicke (angloamerikanisch) 60 mil
    Verschlussmaterial Polypropylen
    Verschlusstyp Schraubverschluss
    Verschlussgröße 13 mm
    Marking Spot Ja
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.