Learn More
Kautex™ UN-Schraubverschluss für Benzinkanister
Artikelnummer. 17898177
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
700 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17898177 Schwarz 700 Stück
17828187 Weiß 700 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17898177 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000095969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 CHF
    251.07 CHF / 700 Stück
    Sparen 7.93 CHF
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der UN-Schraubverschluss für Kanister verfügt über einen Originalitätsverschlussring und einen Schaumstoffeinsatz zum Schutz von Kanistern mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 10 Litern.
  • Mit Originalitätsverschlussring und Schaumstoffeinlage
  • DIN 51/55 für Kanister mit 5 l und 10 l Fassungsvermögen
  • PE
  • UN-Zulassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Referenz-Konformitätserklärung
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussgröße 51 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Keine
Material Polyethylen
Produkttyp Verschluss