Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP-IHC-Detektionssystem erzielen Sie eine starke Färbung und reduzieren gleichzeitig das Maus-Maus-Hintergrundsignal. Bietet optimale Ergebnisse mit Maus-Antikörpern auf Mausgewebe.
Früher stellte die immunhistochemische Färbung (IHC) mit Maus-Antikörpern auf Mausgewebe eine Herausforderung dar. Die Ergebnisse wurden durch einen hohen Grad an unerwünschter Hintergrundstrahlung oder ein schwaches Signal aufgrund von Interaktionen zwischen dem Nachweissystem und dem Mausgewebe beeinträchtigt. Das Epredia UltraVision Quanto Maus-auf-Maus-HRP-Detektionssystem beseitigt diese Herausforderungen und ermöglicht Laboren routinemäßig optimale Ergebnisse. UltraVision Quantum macht optimale Ergebnisse zur Routine durch folgende Funktionen:
- Starke Färbekraft
- Reduzierter Maus-auf-Maus-Hintergrund
- Einfaches Verfahren für biotinfreies Polymer
- Zur Verwendung mit DAB oder anderen HRP-Chromogenen; Für optimale Ergebnisse zusammen mit DAB Quanto TA-125-QHDX (125 ml) oder TA-060-QHDX (60 ml) verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Zählwert | 200 bis 600 Tests |
| Menge | 60mL |
| Lagerungsbedingungen | Lagerung bei 2 bis 8 °C. Bis zu 18 Monate lang stabil. |
Sicherheit und Handhabung
- 60ML ULTRAVISION QUANTO MOUSE ON MOUSE HRP, FOR use with a DAB or other HRP Chromogen, for optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL) 200 to 600 tests 60mL
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane