Learn More
Epredia™ UltraVision™ Quanto Detektionssystem HRP DAB
Artikelnummer. 12673997 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15mL
60 mL
125mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
15 Milliliter
60 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12673997 15mL 15 Milliliter
12664007 60 mL 60 Milliliter
12674017 125mL 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12673997 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. TL015QHD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 CHF
    462.53 CHF / 15 Milliliter
    Sparen 134.47 CHF
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Epredia™ UltraVision Quanto HRP DAB ermöglicht eine höhere Labor-Rentabilität und besseres Färben, da für jeden Test der beste Antikörper ausgesucht wird.
Erreichen Sie eine höhere Labor-Rentabilität und bessere Färbung, indem Sie den am besten geeigneten Antikörper für jeden Test mit dem Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto HRP DAB wählen.
UltraVision Quanto ist die Technologie des Jahrzehnts auf dem Gebiet der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Diese innovative Mikropolymer-Technologie hat große Vorteile gegenüber den herkömmlichen IHC-Systemen, da sie dem “Detektor” ermöglicht, die nukleäre Membran schnell zu penetrieren, sodass der Anwender nukleäre Antigene erkennen kann, ohne Verzicht auf die Möglichkeit zum Einfärben zytoplasmischer und Membranantigene. UltraVision Quanto verstärkt das Signal bei Maus- und Kaninchen-Primärantikörpern, sodass das System vielseitig und einfach anzuwenden ist. Hintergrundrauschen durch nicht-spezifische Bindungen an endogene Biotinmoleküle kann nicht auftreten, da UltraVision Quanto nicht auf Biotin/Avidin basiert. Das Signal-Rausch-Verhältnis wurde weiter verbessert, um niedrige Antigen-Expression nachzuweisen oder eine geringe Primärantikörper-Affinität zu kompensieren, indem hochreine Sekundärantikörper und Enzyme eingesetzt werden. Das UltraVision Quanto bietet dem Anwender also ein schnelles, anwenderfreundliches und vielseitiges IHC-Detektionssystem mit hervorragender Färbung von Geweben, die bislang als schwer darstellbar galten.
  • Höhere Empfindlichkeit und minimales Hintergrundrauschen — Verwendung mit Markern für geringe Expression sowie mit Routinemarkern
  • Höhere Empfindlichkeit bei Kaninchen-Antikörpern — sparsamere Verwendung teurer monoklonaler Kaninchen-Antikörper
  • Geringere Testkosten — Quanto ist eines der günstigsten Systeme auf dem Markt
  • Kürzere Inkubationszeiten — schnellere Durchläufe
Enthält: TL-060-QHD: 60 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-060-HP), 60 ml Primärantikörperverstärker Quanto(TL-060-QPB), 60 ml HRP Polymer Quanto(TL-060-QPH), 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml DAB Quanto Substrat (TA-060-QHSX), 2 ml DAB Quanto Chromogen (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: 125 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-125-HP), 125 ml Primärantikörperverstärker Quanto (TL-125-QPB), 125 ml HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml DAB Quanto Substrat (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Quanto Chromogen (TA-004-QHCX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 15mL
Enthält 15 ml Wasserstoffperoxid, 15 ml Antikörperverstärker Quanto, 15 ml HRP-Polymer, 15 ml UltraV-Block, 15 ml DAB-Quanto Substrat, DAB-Quanto Chromogen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 15 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM HRP DAB, contains 15mL Hydrogen Peroxide,15mL Antibody Amplifier Quanto,15mLHRP Polymer, 15mL UltraV Block, 15mL DAB Quanto Substrate, DAB Quanto Chromogen 15mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, triton-X100, sodium azide