Learn More
Epredia™ UltraVision Quanto Detektionssystem AP
Product Code. 12664017 Shop All Epredia Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
60mL
125mL
Substrate:
Nicht enthalten
Enzym:
Alkalische Phosphatase
missing translation for 'unitSize':
125 Milliliter
60 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Substrate Enzym missing translation for 'unitSize'
12664017 125mL Nicht enthalten Alkalische Phosphatase 125 Milliliter
12654007 60mL Nicht enthalten Alkalische Phosphatase 60 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 12664017 missing translation for 'mfr' Epredia™ missing translation for 'supplierNo' TL125QAL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.00 CHF
    2211.81 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 648.19 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Höhere Rentabilität und bessere Färbung für Labore durch Unterstützung bei der Auswahl des bestgeeigneten Antikörpers für jeden Test.
Das UltraVision Quanto AP wurde in Kombination mit dem flüssigen Fast-Red-Substratsystem validiert und weist vier wesentliche Vorzüge auf:
Hohe Empfindlichkeit: kann sowohl für schwierige als auch anspruchsvolle Marker verwendet werden und/oder ermöglicht einen sanfteren HIER
Höhere Empfindlichkeit bei Kaninchen-Antikörpern – sparsamere Verwendung teurer monoklonaler Kaninchen-Antikörper—sparsamere Verwendung teurer monoklonaler Kaninchen-Antikörper Crisp, klare und starke Färbung für hohen Kontrast
Reduzierte Inkubationszeiten für kürzere Laufzeiten&bulletc1_end; UltraVision Quanto ist die Technologie dieses Jahrzehnts bei der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Diese innovative Mikropolymer-Technologie hat große Vorteile gegenüber den herkömmlichen IHC-Systemen, da sie dem “Detektor” ermöglicht, die nukleäre Membran schnell zu penetrieren, sodass der Anwender nukleäre Antigene erkennen kann, ohne Verzicht auf die Möglichkeit zum Einfärben zytoplasmischer und Membranantigene. UltraVision Quanto verstärkt das Signal bei Maus- und Kaninchen-Primärantikörpern, sodass das System vielseitig und einfach anzuwenden ist. Hintergrundrauschen durch nicht-spezifische Bindungen an endogene Biotinmoleküle kann nicht auftreten, da UltraVision Quanto nicht auf Biotin/Avidin basiert. Das Signal-Rausch-Verhältnis wurde weiter verbessert, um niedrige Antigen-Expression nachzuweisen oder eine geringe Primärantikörper-Affinität zu kompensieren, indem hochreine Sekundärantikörper und Enzyme eingesetzt werden. Das UltraVision Quanto bietet dem Anwender also ein schnelles, anwenderfreundliches und vielseitiges IHC-Detektionssystem mit hervorragender Färbung von Geweben, die bislang als schwer darstellbar galten.
  • Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
  • Enzym: Alkalische Phosphatase
  • Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Im Lieferumfang enthalten: TL-060-AL: Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-060-QPB), AP-Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V-Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-125-QPB), AP-Polymer Quanto (TL-125-QAP), Ultra V-Block (TA-125-UB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chromagen Nicht enthalten
Enzym Alkalische Phosphatase
Spezifität Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Substrate Nicht enthalten
Enthält Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-125-QPB), AP-Polymer-Quanto (TL-125-QAP), Ultra-V-Block (TA-125-UB)
Menge 125mL