Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ LP Detektionssystem: HRP-Polymer/DAB Plus-Chromogen
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Nutzen Sie die Vorteile eines empfindlichen Nachweissystems auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie mit dem Thermo Scientific™ Labor Vision™ UltraVision™ LP Nachweissystem: HRP-Polymer/DAB Plus-Chromogen
Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Chromogen/Substrat: Diaminobenzidin (DAB)
Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Chromogen/Substrat: Diaminobenzidin (DAB)
Im Lieferumfang enthalten:
TL-015-HD: 15 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-015-HP), 15 ml Ultra V-Block (TA-015-UB), 15 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-015-PB), 15 ml HRP-Polymer (TL-015-PH), 15 ml DAB Plus-Substrat (TA-015-HSX), 1 ml DAB Plus-Chromogen (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-060-HP), 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-060-PB), 60 ml HRP-Polymer (TL-060-PH), 60 ml DAB Plus-Substrat (TA-060-HSX), 2 ml DAB Plus-Chromogen (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-125-HP), 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-125-PB), 125 ml HRP-Polymer (TL-125-PH), 125 ml DAB Plus-Substrat (TA-125-HSX), 4 ml DAB Plus-Chromogen (TA-004-HCX)
Hinweis:
Das UltraVision Detektionssystem dient zum Nachweis eines spezifischen Maus-IgG- oder Kaninchen-IgG-Antikörpers, der im Gewebeschnitt an ein Antigen gebunden ist. Der spezifische Antikörper wird von einer universalen Sekundärantikörper-Formulierung lokalisiert, die mit einem Enzym-markierten Polymer konjugiert ist und Maus- und Kaninchen-Immunoglobuline erkennt. Der Polymerkomplex wird dann durch ein geeignetes Substrat/Chromogen sichtbar gemacht.
Spezifikation
Spezifikation
| Zählwert | 300 bis 600 Objektträger |
| Menge | 60mL |
| Enthält | 60 ml Wasserstoffperoxidblock (TA-060-HP), 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-060-PB), 60 ml HRP-Polymer (TL-060-PH), 60 ml DAB Plus-Substrat (TA-060-HSX), 2 ml DAB Plus-Chromogen (TA-002-HCX) |
| Chromagen | Diaminobenzidin (DAB) |
| Spezifität | Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L) |
| Lagerungsbedingungen | Lagerung bei 2 bis 8 °C. Jede einzelne Komponente ist 18 Monate lang stabil. |
| Enzym | Peroxidase |
| Substrate | Diaminobenzidin (DAB) |
Sicherheit und Handhabung
- 60 ML ULTRAVISION LP DETECTION SYSTEM: HRP POLYMER /DAB Plus chromogen, specificity anti-Mouse IgG
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine