Learn More
uvex Ultrasonic Safety Goggles
Alle ansehen Uvex Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Rahmenfarbe:
Grau/Orange
Schwarz, Grau
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Schutzbrille im sportlichen Design, auch als Überbrille geeignet
- Gläser können ausgetauscht werden
- PC-Glas, transparent
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
- Zuverlässiger UV 400-Schutz
- Hohe mechanische Stärke (B: 120 m/s)
- Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (Uvex Supravision Excellence)
- Breites Panoramasichtfeld
- Keine Druckprobleme bei langer Tragedauer durch die Kombination von harten und weichen Komponenten
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN 166 1 B 349 KN CE |
| Objektivtyp | Supravision HC-AF |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | Grau/Orange |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Show More |