Learn More
Thermo Scientific™ UltraPure™ SSPE, 20X
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Lieferung in 1 l- oder in 10 x 1 l-Kunststoffflaschen, sterilfiltriertes UltraPure 20x SSPE enthält 3,0 M NaCl, 0,2 M NaH2PO4 und 0,02 M EDTA bei pH 7,4.
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: keine DNase- oder RNase-Aktivität festgestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20X. |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Produktlinie | UltraPure™ |
| Menge | 10 x 1 l |