Learn More
MAPA Professional UltraNeo 450 Chemikalienschutzhandschuh
Beschreibung
- Hauptfarbe: Schwarz
- Dicke (mm): 0,75
- Länge (mm): 410
- ISO CUT Level: X
- Risiken: Flüssig – Chemisch
- Beschichtungsmaterial: Grip-texturiert – Latex, Neopren – Flocked
- Bewegungsfreiheit, dank der weichen Qualität des Neoprens und des Komforts des Baumwollfutters.
- Guter Halt wegen der geprägten Textur.
- NORMEN
- Kategorie 3
- EN374 : Typ A - ALMNST
- EN 388: 2121X
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 0 |
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Nein |
| Material | Polychloropren |
| Produkttyp | Neoprenhandschuhe |
| Größe | 8 |
| Dicke (metrisch) | 0.75 mm |
| Norm EN 388 | EN388:2121X |
| Mehr anzeigen |