Learn More
MAPA Professional UltraNeo 382 Chemikalienschutzhandschuh
Beschreibung
- Hauptfarbe: Blau
- Dicke (mm): 0,95
- Länge (mm): 360
- ISO CUT Level: X
- Risiken: Hitze – Flüssigkeit – Chemisch
- Umfang der Verdauungsnorm: US (FDA)
- Beschichtungsmaterial: Griffstrukturiert – Neopren
- Extrem geschmeidig, dank des einzigartigen Mapa mehrschichtigen Prozesses.
- Prägte Textur für besseren Grip auf nassen Objekten.
- Silikonfrei, um Spuren und Schäden auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu verhindern
- Handkomfort und Wärmedämmung.
- Erhältlich in Verkaufsautomatenverpackungen.
- NORMEN:
- Kategorie 3
- EN374 : Typ A - ALMNST
- EN 388: 2121X
- EN 407: X1XXXX
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 0 |
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Blau |
| Latex Free | Nein |
| Material | Polychloropren |
| Produkttyp | Neoprenhandschuhe |
| Größe | 6 |
| Dicke (metrisch) | 0.95 mm |
| Norm EN 388 | EN388:2121X |
| Mehr anzeigen |