Learn More
Ultramark 1621, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ultramark 1621 |
| CAS | 105809-15-2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H18N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| IUPAC-Name | 2,2,4,4,6,6-Hexakis(deuteriomethyl)-1,3,5-triaza-2λ ^{5},4λ ^{5},6λ ^{5}-Triphosphacyclohexa-1,3,5-trien |
| Formelmasse | 231.109 |