Learn More
Merck UFC3000TB Ultrafree MC Tubes (VE=1000Stck) (Reaktionsgefäße) 1000/PK
Marke: Merck UFC3000TB
Additional Details : Gewicht : 25.00000kg
Spezifikation
Durchsichtig | |
Entfernung von Partikeln und Fällungsmitteln aus wässrigen sowie einigen lösungsmittelbasierten Proben, einschließlich Protein- und Nukleinsäurelösungen | |
12.000 g (1–4 min) | |
Filtratentnahmegefäß | |
40 mm |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
1000/Packung | |
1,5 ml | |
10,6 mm |