Learn More
Merck UFC30HVIS ULTRAFREE MC/HV 1000/PK
Marke: Merck UFC30HVIS
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Rot | |
0,45 μm | |
Entfernung von Partikeln und Fällungsmitteln aus wässrigen sowie einigen lösungsmittelbasierten Proben, einschließlich Protein- und Nukleinsäurelösungen | |
Hydrophil | |
0,5 mL | |
10,6 mm |
PVDF | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
1000/Packung | |
45 mm |