Learn More
Merck Ultrafree-CL LG und LH Zentrifugenfiltereinheiten mit PTFE-Membran
Für den Einsatz mit Protein- und Nukleinsäure-Lösungen
292.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material (Membran) PTFE (hydrophil)
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial PTFE
Menge 25Pack
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10298561
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
UFC40LG25
Gelb Zentrifugenfilter
292.00 CHF
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Entfernung von Partikeln und Niederschlägen aus wässrigen und bestimmten lösungsmittelhaltigen Proben
  • Zur Verwendung in Festwinkelrotoren für 15 ml-Röhrchen
  • Erhältlich in zwei Farben: Rot und gelb
  • Porengröße: 0.22 und 0.45 μm
  • Aktiver Membranbereich: 0.8 cm2
Proteinextraktion, Aufreinigung von Proteinen und Probenvorbereitung
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Unsteril
25Pack
0,4 mL
16,3 mm
PTFE (hydrophil)
PTFE
Zentrifugenfilter
77 cm