Learn More
Nickel Electro™ 1 LT Cleaning solution Ultraclear for ultrasonic
Die Nickel Electro™ UltraClear Reinigungslösung ist ein Allzweck-Reinigungsmittel.
Marke:  Nickel Electro™ BX0613
45.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12757856
  • 52.15 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Zum allgemeinen Gebrauch
  • Zur Verwendung mit DU-4, DU-8, DU-14, DU-22, MU-8, MU-14, MU-22
Spezifikation
Spezifikation
1 L
Für MU-22, DU-22, DU-14, MU-14, MU-8, DU-8, DU-4 Ultraschallbad
Ultraclear Reinigungslösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ 1 LT Cleaning solution Ultraclear for ultrasonic > VolumeMetric: 1 l