Learn More
Thermo Scientific Chemicals Probenröhrchen mit ultradünner Bohrung, 1 mm ID, < 3.98 mm AD
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Innendurchmesser: 1 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5/Packung |
| Typ | Probenröhrchen mit ultradünner Bohrung |