Learn More
Abk. für Ultra Pure Water = Reinstwasser
Artikelnummer. 11949242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 l
10 l
Packungsgröße:
10 LT
2.50 Liter
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11949242 5 l 5 LT
11939242 2.5 L 2.50 Liter
12044907 10 l 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11949242 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.2101.5000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ultra purified for laboratory use, AAS and ICP. Water, Ultra-Pure, Chem-Lab meets ASTM D-94 and D-129 standards. It is UV filtrated with LF < 1μS – 0.4μm. Available in a range of quantities: 2.5, 5 and 10L.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Formelmasse 18.016g/mol
Güte Ultrarein
Dampfdruck 17.5mm Hg at 20°C
Gefiltert durch LF < 1μS – o0.4μm, UV filtrated
Dichte 1.00g/mL
Menge 5 l
Physikalische Form Flüssig