Learn More
Wheaton™ Ultra Pure Komplett beschichtete Stopfen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,3cm
2cm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Vollständig mit einem fluorierten Polymer beschichtet
- Entspricht den US-amerikanischen, europäischen und japanischen Arzneibüchern
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.3 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 2cm |
| Härte | 39 Härtegrad |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Material | Brombutylkautschuk |
| Produkttyp | Gerader Stopfenstopper |