Learn More
Wheaton™ Ultra Pure Komplett beschichtete Stopfen
Artikelnummer. 11728959 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,3cm
2cm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11728959
Marke: Wheaton™ W224100420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit PTFE-ähnlichen Beschichtungen zur Vermeidung von Reaktionen durch Probenkontakt mit Gummi. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Pure Stopfen werden in einer silikonfreien Umgebung hergestellt.
  • Autoklavierbar
  • Vollständig mit einem fluorierten Polymer beschichtet
  • Entspricht den US-amerikanischen, europäischen und japanischen Arzneibüchern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.7 cm
Durchmesser (metrisch) 1,3cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Material Brombutylkautschuk
Produkttyp Gerader Stopfenstopper