Learn More
Greiner Bio-One Extrem flache Mikrotiterplatten-Deckel aus Polystyrol
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
- Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung
- Kompatibel mit verschiedenen Mikrotiterplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | klar |
| Abmessungen (L x B x H) | 128 x 85 x 6 mm |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Wells | 384/1536 |
| Kondensationsringe | Nein |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Produkttyp | Microplate Lid |
| Haftmittel | None |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.