Beschreibung
- Der Filter hat einen Wirkungsgrad von 99,995 % bei der Abscheidung von Partikeln mit einer Größe von 0,125 Mikron.
Spezifikation
Spezifikation
| Effizienz | 99,9995% |
| Filtertyp | ULPA |
| Enthält | Holzrahmen |