Learn More
Corning™ Schalen für sehr niedrige Zelladhäsion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2363570 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
Kulturfläche:
21 cm2
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 10010582
Marke: Corning™ 3261
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die einzigartige kovalent gebundene Hydrogel-Oberfläche ist hydrophil und neutral geladen
  • Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
  • Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
  • Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
  • Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
  • Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
  • Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Steril
  • Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Steril; verpackt in Beuteln zu fünf Stück.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 6,3 ml (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 21 cm2
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Extrem schwach bindend
Typ Zellkultur-Petrischale
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 20/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm