Learn More
Brady™ Bernsteingelbe Polyimid-Etiketten mit matter Oberfläche - beständig gegen hohe Temperaturen
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 in.
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 0,9 in.
0,25 x 1,25 in.
0,25 x 1,5 in.
0,25 x 2 in.
0,275 x 0,5 in.
0,2 x 0,65 in.
0,375 x 0,375 in.
0,375 x 1 in.
0,4 x 0,4 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 0,25 in.
1 x 0,375 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Unit Size:
100 Stück
500 Stück
750 Stück
Description
- Das für hohe Temperaturen geeignete, bernsteingelbe Polyimid mit äußerst hoher Klebkraft ist beständig gegen aggressive Reinigungsverfahren und Chemikalien, die bei der Leiterplattenherstellung üblich sind.
- Beständig gegen mehrere aggressive Reinigungszyklen bei der Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten in der Vorverarbeitung
- Beständig gegen hohe Temperaturen von bis zu 300°C (572°F)
- Erfüllt bei Verwendung mit Farbbändern der R4300 Series die Vorgaben von MIL-STD-202G, Methode 215K, und SAE AS81531 (Kennzeichnung von elektrischen Isoliermaterialien)
- Übersteht den Lötprozess auf der Ober- und Unterseite der Leiterplatte
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Ausführung | Matt |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polyimid |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Show More |