Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Endlos-Etiketten mit besonders starker Klebekraft und matter Oberfläche für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17891559
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 ft. x 0,25 in.
50 ft. x 0,5 in.
50 ft. x 1 in.
50 ft. x 1,3 in.
50 ft. x 1,9 in.
Packungsgröße:
1 Rollen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17891559 50 ft. x 1 in. 1 Rollen
17831489 50 ft. x 0,25 in. 1 Rollen
17841659 50 ft. x 0,5 in. 1 Rollen
17821599 50 ft. x 1,3 in. 1 Rollen
17841359 50 ft. x 1,9 in. 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17891559 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173879
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester mit besonders starker Klebekraft eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnungszwecke in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
  • Am besten geeignet für die Anwendung auf glatten und stark strukturierten Oberflächen im Innenbereich, einschließlich Metall und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie.
  • Das matte, weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Klebstoff auf Kautschukbasis und ist thermotransferbedruckbar.
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +120 °C (-40 °F °bis +248 °F)
  • Hergestellt aus B-489A-Polyestermaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Gerät
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 50 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0051 in.
Dicke (metrisch) 0.1295 mm
Abmessungen (L x B) 50 ft. x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number M6C-1000-489