Learn More
Arctiko™ ULTF 320 Ultratiefkühlschrank
Beschreibung
Die ULTF-Produktreihe zeichnet sich durch hohe Gefrierleistung bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch aus. Das Sortiment wurde mit unserer fortschrittlichen Technologie aktualisiert. Arctiko™ Controller, der sicherstellt, dass alle Alarm- und Datenprotokollierungsfunktionen standardmäßig enthalten sind. Die ULTF-Produktreihe wird ebenfalls mit unserer originalen Einzelkompressortechnologie hergestellt, um einen möglichst niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.
- Einzelkompressor-Technologie
- Niedriger Energieverbrauch
- Niedriger Geräuschpegel (50 dBA)
- Geringe Wärmeabgabe
- Unterdeckel
- Schlüsselschloss am Griff
- Digital-Display
- 100 % frei von H-FCKW und FCKW
- Filterlose Konstruktion
- Bullauge für externe Temperaturfühler
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Tiefkühlgerät |
| Typ | Tiefkühltruhe |
| Kapazität (metrisch) | 284 L |
| Temperaturbereich | -40 bis -86 °C |
| No. of Doors | 1 (1 Fach) |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Innen | Lackierter Stahl |
| Oberflächenbehandlung außen | Lackierter Stahl |
| Zertifizierung/Konformität | EC, RoHS |
| Display | 4,3 in. Display mit Touch-Tasten |
| Mehr anzeigen |