Learn More
Erlab™ ULPA U16 Filter
Beschreibung
- ULPA U16 Filtrationseffizienz: 99,999995 % gemäß MPPS-Methode, EN1822-Norm
- Zur Verwendung mit Pulver
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | ULPA U16 |
| Produkttyp | Filter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pulver |