Learn More
Invitrogen™ ULK2 rekombinantes humanes Protein
ULK2 ist eine Serin/Threonin-Proteinkinase, die während der Anfangsphasen der Autophagie eine entscheidende Rolle spielt, was eine lebenswichtige Reaktion auf die Nährstoffmangel ist. Rekombinante humane ULK2 (1-478) wurde unter Verwendung eines N-terminalen GST-Tags durch Baculoviren in Sf9-Insektenzellen exprimiert.
Marke:  Invitrogen™ PV6433
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15441234
  • 436.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
02-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Säugetier-ATG13 bindet ULK2 und vermittelt die Interaktion des ULK-Proteins mit FIP200. Die Bindung von ATG13 stabilisiert und aktiviert ULK und erleichtert die Phosphorylierung von FIP200 durch ULK. Der ULK-ATG13-FIP200-Komplex ist ein direktes Ziel von mTOR und ein wichtiger Regler der Autophagie als Reaktion auf die mTOR-Signalisierung. Hefe-Hybrid2-Assays zeigten, dass der C-Terminus von ULK2 den C-Terminus von SynGAP bindet - einem negativen Regulator von Ras, der mit der neuronalen Entwicklung assoziiert ist.
  • Validiert durch den LanthaScreen™ Kinase-Bindungstest
  • Protokolle sind erhältlich für einfache Verwendung und optimierte Leistungsfähigkeit
  • Praktische Packungen in verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Biochemical binding/kinetic
Serine/Threonine Kinase
Human
81.3 kDa
Unc51.2, KIAA0623
GST Tag
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
ULK2
Kinase Assay
10 μ g
aa 1-478. Contains V370M SNP