missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ UK 370106

Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Highly selective MMP-3 and MMP-12 inhibitor (IC50 values are 0.023, 0.042, 1.75, 2.3, 5.8, 30.4, 34.2 and 66.9 μM at MMP 3, 12, 8, 13, 7, 9, 2 and 14 respectively.) Inhibits fibronectin cleavage (IC50 = 320 nM) and has little effect on keratinocyte migration in vitro. Substantially inhibits MMP-3 in an ex vivo model of chronic dermal ulcers.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | UK 370106 |
| CAS | 230961-21-4 |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C35H44N2O5 |
| Formelmasse | 572.73 |
| Reinheit | >95% |
| Molekulargewicht | 572.746 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur