missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UHMK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17101074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17101074 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17101074 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5113209

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UHMK1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

Upon serum stimulation, KIS, a member of the Ser/Thr protein kinase family, phosphorylates CDKN1B/p27Kip1, thus controlling CDKN1B subcellular location and cell cycle progression in G1 phase. This protein, which contains 1 RRM (RNA recognition motif)domain, may be involved in trafficking and/or processing of RNA. KIS is widely expressed, with highest levels in skeletal muscle, kidney, placenta and peripheral blood leukocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UHMK1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen UHMK1
Gen-Zugriffsnummer P97343, Q8TAS1
Gen-Alias 4732477C12Rik; 4930500M09Rik; AA673513; AI449218; AU021979; kinase interacting stathmin; kinase interacting with leukemia-associated gene (stathmin); kinase interacting with stathmin; KIS; KIS protein kinase; KIST; PAM COOH-terminal interactor protein 2; P-CIP2; Serine/threonine-protein kinase Kist; U2AF homology motif (UHM) kinase 1; U2AF homology motif kinase 1; Uhmk1
Gensymbole UHMK1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Serine/threonine-protein kinase Kist protein (183-385AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 127933, 16589
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.