Learn More
Brady™ UHF Temperaturerkennung mit RFID-Etiketten
Das UHF Temperaturetikett ist ein Allzweck-Temperatursensor, der für die Verwendung in einer Vielzahl von Materialien ausgelegt ist und sowohl eine gute Ablesedistanz als auch eine gute Erkennungsleistung bietet.
Marke: Brady™ 309085
Additional Details : Gewicht : 0.32500kg
Beschreibung
- UHF Temperaturerkennungsetikett zur Verwendung im Freien und in geschlossenen Räumen, große Lesebereiche, UV-exponierte Umgebungen
- Die Antenne ist für nicht metallische Oberflächen vorgesehen.
- Die Oberfläche besteht aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt.
- Geeignet für den Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Kodierung.
- Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Kennzeichnungen werden markiert.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyester | |
Unsteril | |
Sato CL4NX Plus Etikettendrucker für die Industrie, Zebra™ ZT411 Etikettendrucker für die Industrie | |
500 Etiketten | |
0,3 mm | |
93 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
RFID-Etiketten, Temperaturanzeigende Etiketten, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
-80°bis +120 °C | |
30 mm | |
26 mm |