Learn More
Brady™ UHF RFID-Etiketten, für Metall geeignet
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Häufige Anwendungsbereiche sind Gesundheit und Kosmetik, Getränke und Snacks, verschiedene Verbrauchsmaterialien auf Artikelebene und Anwendungen auf Metalloberflächen
- Die Oberfläche besteht aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt.
- Geeignet für den Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Kodierung.
- Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft, 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Kennzeichnungen werden markiert
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyethylen |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RFID-Kennzeichnung, Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Laborkennzeichnung, Kennzeichnung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sato CL4NX Plus Etikettendrucker für die Industrie, Zebra ZT411 Etikettendrucker für die Industrie |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 500 Etiketten |
| Mehr anzeigen |