Learn More
UCP2 293T Cell Overexpression Lysate 1 (Denatured), Abnova
Beschreibung
Mitochondrial uncoupling proteins (UCP) are members of the larger family of mitochondrial anion carrier proteins (MACP). UCPs separate oxidative phosphorylation from ATP synthesis with energy dissipated as heat, also referred to as the mitochondrial proton leak. UCPs facilitate the transfer of anions from the inner to the outer mitochondrial membrane and the return transfer of protons from the outer to the inner mitochondrial membrane. They also reduce the mitochondrial membrane potential in mammalian cells.
- Uncoupling protein 2 (mitochondrial, proton carrier)
- Transfected Cell Line: 293T
- Plasmid: pCMV-UCP2 full-length
- Host: Human
- Theoretical MW: 33.73kDa
- Storage Buffer: 1X Sample Buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | UCP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | BC011737 |
| Molekulargewicht | 33.73 |
| pH-Bereich | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-UCP2 full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-UCP2 antibody (H00007351-B01) by western blotting |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 100UL UCP2 293T Cell Transient Overexpression Lysa
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.