missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UCH-L1/PGP9.5 Antibody (rUCHL1/8133), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21025JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| UCH-L1/PGP9.5 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1 | |
| Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 7345 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rUCHL1/8133 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur