Learn More
UBXN10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen UBXN10
Konzentration 0.28 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16804595
Unterlagen ansehen
Proteintech
26062-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16894585
Unterlagen ansehen
Proteintech
26062-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
UBXN10 (VCP/p97) binding protein required for ciliogenesis. Acts as a tethering factor that facilitates recruitment of VCP/p97 to the intraflagellar transport complex B (IFT-B) in cilia. UBX domain-containing proteins act as tethering factors for VCP/p97 and may specify substrate specificity of VCP/p97.
Spezifikation
Spezifikation
UBXN10
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8BG34, Q96LJ8
127733, 212190
UBXN10 Fusion Protein Ag22037
Primary
-20°C
UBXN10
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
UBX domain protein 10, UBXD3, UBXN10
Ubxn10
IgG
Antigen Affinity Chromatography