missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBXD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16870655 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16870655 20 μL 20 Mikroliter
16860655 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16870655 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 210521AP20UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MAFA is a transcription factor that binds RIPE3b, a conserved enhancer element that regulates pancreatic beta cell-specific expression of the insulin gene. MAFA cooperates synergistically with NEUROD1 and PDX1. Phosphorylation by GSK3 increases its transcriptional activity and is required for its ocogenic activity. Serves as an ocogene or tumor supressor depending on the cell context.

Spezifikation

Antigen UBXD2
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.39 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen UBXN4
Gen-Zugriffsnummer Q5HZY0, Q8VCH8, Q92575
Gen-Alias erasin, KIAA0242, KIAA2042, UBX domain protein 4, UBXD2, UBXDC1, UBXN4
Gensymbole Ubxn4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen UBXD2 Fusion Protein Ag13440
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23190, 304766, 67812
Zielspezies Mouse, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.