missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ubiquitin (Autophagy Marker) Mouse, Clone: UBB/1748, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

234.00 CHF - 484.00 CHF

Spezifikation

Antigen Ubiquitin (Autophagy Marker)
Klon UBB/1748
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
7314-MSM1-P1
100 μg
484.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15911048
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
7314-MSM1-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Ubiquitin (Autophagy Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human Ubiquitin protein (apprx. aa 1-119)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
9kDa
UBB/1748
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
7314
IgG2c κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cell Surface, Cytoplasmic and Nuclear
HeLa or Jurkat cells. Alzheimer s Brain
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications