Learn More
Ubidecarenon, Mikromol™
Description
Ubidecarenon
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Coenzyme Q10 |
| CAS | 303-98-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Coenzyme Q10 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C59 H90 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ubidecarenone, Ubiquinone, Q10, 2-[(all-E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzene-1,4-dione, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, (all-E)-, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl- (9CI), Coenzyme Q10 (6CI), p-Benzoquinone, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl- (8CI), (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Adelir, Aqua Q 10L10, Aqua Q10, Aqua-Q 10P40, Bio-Quinon, Bio-Quinone Q10, CoQ10, Cosmesome Q 10, Cudesan, Ensorb, Kaneka Q10, Kudesan, Li-Q-Sorb, Liquid-Q, NSC 140865, Neuquinon, Neuquinone, PureSorb Q 40, Q 10AA, Q-Gel, Q-Gel 100, Q-absorb, Ubiquinone 10, Ubiquinone 50, Ubiquinone Q10, Unispheres Q 10, Vitamin Q |
| InChI-Formel | InChI=1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+ |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| IUPAC-Name | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
| Show More |