Learn More
Asecos™ UB-T-30 Two-Door Underbench Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances under work benches and fume cupboards.
Marke: Asecos™ 3044500130447
Beschreibung
- Convenient handling, door operation with minimal effort
- Optionally available height-adjustable castors and plinth for mobility
- Available with integrated drawers and second level drawers
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
- Fire resistance of 30 minutes
- Robust construction and longevity – body made of powder-coated sheet steel
- User friendly – access to all containers, 93° opening of the wing doors, interior of the cabinet completely visible
- No unauthorized use – drawers lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
- Ventilation – integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Spezifikation
| EN 14470-1, TRGS 510 | |
| 452 x 979 x 502 mm | |
| Wing | |
| Insert: 75 kg, Sump: 22 L, Maximum load: 300 kg | |
| Powder-coated | |
| Light Gray | |
| Safety storage cabinet |
| 1 x 75 kg sheet steel perforated insert; 1 x 22 L sheet steel bottom collecting sump | |
| 574 x 1102 x 600 mm | |
| Storage of flammable and hazardous materials | |
| 2 | |
| 192 kg | |
| Steel |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.