Learn More
Thermo Scientific Chemicals U0126, ≥ 99 %
Artikelnummer. 15413859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
300 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
300 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413859 25 mg 25 Milligramm
15423859 100 mg 100 Milligramm
15403859 300 mg 300 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413859 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61246.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.56 CHF
    147.65 CHF / 25 Milligramm
    Sparen 33.91 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Selektiver Inhibitor von Mitogen-aktivierten Proteinkinasen MEK-1 und MEK-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109511-58-2
Summenformel C18H16N6S2
Synonym 1,4-Diamin-2,3-dicyan-1,4-bis(2-aminphenylthio)butadien
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Selektiver Inhibitor von Mitogen-aktivierten Proteinkinasen MEK-1 und MEK-2
Formelmasse 380,49g/mol
Löslichkeit Löslich in DMSO; Schlecht löslich in Ethanol und Wasser
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
Assay 99%