Learn More
Poulten Selfe™ U-Röhrchen-Viskosimeter
Artikelnummer. 13181023
Ansicht ändern
Click to view available options
Viskositätsbereich:
6 bis 30 cSt
Größe:
  C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositätsbereich Größe Packungsgröße
13181023 6 bis 30 cSt   C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13181023 Lieferant Poulten Selfe™ Lieferanten-Nr. 1619/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 CHF
    164.30 CHF / 1 Stück
    Sparen 21.70 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Transport von durchsichtigen Flüssigkeiten.Mit UKAS Kalibrierzertifikat
  • PSL-kalibrierte Viskosimeter werden mit UKAS-Zertifikaten geliefert, die die Kompetenz der durchgeführten Kalibrierarbeiten offiziell gewährleisten.Die UKAS-Kalibrierzertifikate, die die Anforderungen von ISO 9000 erfüllen, werden vom PSL-Kalibrierlabor ausgestellt, einem vom National Measurement Accreditation Service akkreditierten Labor.
  • Typ BS/U, IP71. Geeignet für transparente Flüssigkeiten.Nominale Gesamtlänge 300 mm.Probengröße ca. 13 ml bis 40 ml.
Spezifikation
Produkttyp U-Röhrchen-Viskosimeter
Viskositätsbereich 6 bis 30 cSt
Zertifizierung/Konformität UKAS, ISO 9000
Größe   C
Volumen (metrisch) 18 mL