Learn More
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. p-7230510 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Groß
Extragroß
Größe 2X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17290511
Marke: uvex 6096207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinforced, disposable nitrile rubber safety gloves provide protection against chemicals and splashes, with a high degree of mechanical resistance.
  • Verstärkte Einweghandschuhe aus Nitrilkautschuk
  • Texturierte Fingerspitzen für eine verbesserte Griffigkeit
  • Beständig gegen Fett, Mineralöle und eine Vielzahl von Chemikalien
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Ideal für Reinigungs- und Laborarbeiten sowie die Lebensmittelindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Yes
Material Nitril-Kautschuk
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe Klein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPST
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienhandhabung, Reinigung, Nahrungsmittelindustrie, Laborarbeit und Malerarbeiten
Geschlecht Unisex
Serie U-Fit Strong N2000