Learn More
Uvex™ U-Chem 3200 Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. p-7230505 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17220531
Marke: Uvex™ 6097207
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
NBR-coated chemical protection gloves feature a slim-fit design to provide high levels of dexterity. These gloves are ideal for handling oil, cooling lubricants, and chemicals.
  • NBR-beschichtete Chemikalienschutzhandschuhe mit Tragermaterial aus Nylongewebe
  • Die schmale Passform ist gut dehnbar und passt sich den natürlichen Handbewegungen an für mehr Fingerspitzengefühl
  • Eine zusätzliche Beschichtung an den Handflächen sorgt für einen sicheren Griff
  • Beständig gegenüber Fett, Mineralölen und verschiedenen Chemikalien
  • Ideal für den Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Fett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Blau, Schwarz
Größe 7
Norm EN 388 3131X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLMOT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Chemikalien
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Nylon
Serie U-Chem 3200