Learn More
Uvex™ U-Chem 3200 Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- NBR-beschichtete Chemikalienschutzhandschuhe mit Tragermaterial aus Nylongewebe
- Die schmale Passform ist gut dehnbar und passt sich den natürlichen Handbewegungen an für mehr Fingerspitzengefühl
- Eine zusätzliche Beschichtung an den Handflächen sorgt für einen sicheren Griff
- Beständig gegenüber Fett, Mineralölen und verschiedenen Chemikalien
- Ideal für den Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Fett
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Blau, Schwarz |
| Größe | 11 |
| Norm EN 388 | 3131X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKLMOT |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Chemikalien |
| Geschlecht | Unisex |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Mehr anzeigen |