Learn More
uvex U-Chem 3100 Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. p-7230507 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17240521
Marke: uvex 6096808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gloves are constructed of nitrile butadiene rubber (NBR) with a cotton interlock liner, an additional coating for enhances grip capabilities when handling wet or oily objects.
  • Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR)
  • Eine zusätzliche Beschichtung verbessert die Griffigkeit beim Umgang mit nassen/öligen Objekten
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die mechanischen Schutz erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Schwarz
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 8
Norm EN 388 4121X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLMO
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Chemikalienhandhabung, Metallbearbeitung, Mechanik und Sandstrahlen
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie U-Chem 3100