Learn More
uvex U-Chem 3100 Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. 17260521 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17260521 10 10 Paare
17240521 8 10 Paare
17250521 9 10 Paare
17717639 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17260521 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6096810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 CHF
    121.42 CHF / 10 Paare
    Sparen 2.58 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Handschuhe bestehen aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR) mit einem Baumwoll-Interlock-Futter, einer zusätzlichen Beschichtung für verbesserte Griffigkeit beim Umgang mit nassen oder öligen Objekten.
  • Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR)
  • Eine zusätzliche Beschichtung verbessert die Griffigkeit beim Umgang mit nassen/öligen Objekten
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die mechanischen Schutz erforder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 4121X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLMO
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Chemikalienhandhabung, Metallbearbeitung, Mechanik und Sandstrahlen
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie U-Chem 3100