Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Labormantel mit Kragen
Bieten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ PL30NP Laborkittel mit Kragen bestehen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte und bieten eine optimale Balance aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
Marke: DuPont™ D13495990
49.15 CHF gültig bis 2026-04-30
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28507" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Mit 5 Druckknöpfen
- Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
- Abgesteppte innere Säume
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
| Mittel | |
| Weiß | |
| Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425, teilweise chemische Schutzkleidung für den Körper, Kategorie III, Typ PB [6-B], EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), antistatische Behandlung (EN 1149 -1) – auf beiden Seiten |
| Durch Flash-Spinnen hergestelltes Polyethylen hoher Dichte | |
| Mit Kragen und Druckknöpfen, ohne Taschen, mit elastischen Bündchen und genähten Innennähten | |
| Pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |