Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30 Laborkittel
Artikelnummer. 15541362 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15541362
Marke: DuPont™ D13396079
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel mit Kragen gewährleisten eine ausgezeichnete Abdichtung gegenüber feinen Partikeln und Fasern, sind extrem fusselarm und mit einer antistatischen Beschichtung versehen.
  • Ohne Silikon
  • Abgesteppte innere Säume
  • 3 Taschen und 5 Druckknopfverschlüsse
  • Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte
  • Für ein optimales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
  • Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemical Resistant Lab Coat
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material HDPE
Verschlusstyp Druckknöpfe
Einwegprodukt Limited-use
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemicals