Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30 Laborkittel
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Abgesteppte innere Säume
- 3 Taschen und 5 Druckknopfverschlüsse
- Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte
- Für ein optimales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemical Resistant Lab Coat |
| Größe | Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | HDPE (Polyethylen hoher Dichte) |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Chemische Resistenz |
| Anzahl Taschen | 3 |
| Mehr anzeigen |